Learn More
Fisherbrand™ Glass Bottom for Desiccator
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Höhe (metrisch):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Exsikkator (Typ: 100mm)
Exsikkator (Typ: 150mm)
Exsikkator (Typ: 200mm)
Exsikkator (Typ: 250 mm)
Exsikkator (Typ: 300mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 143 mm |
| Produkttyp | Unterteil |
| Beschreibung | ID: 91 mm |
| Material | Glas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Exsikkator (Typ: 150mm) |
| Höhe (metrisch) | 158 mm |