Learn More
Fisherbrand™ Glass Bottom for Desiccator
Artikelnummer. 15504645 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Höhe (metrisch):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Exsikkator (Typ: 100mm)
Exsikkator (Typ: 150mm)
Exsikkator (Typ: 200mm)
Exsikkator (Typ: 250 mm)
Exsikkator (Typ: 300mm)
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Artikelnummer. 15504645
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glass only bottom for use with desiccator
  • Glasunterteil für Exsikkator
Zertifizierungen
ISO 13 130, DIN 12 491
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 285 mm
Produkttyp Unterteil
Beschreibung ID: 160 mm
Material Glas
Zur Verwendung mit (Geräte) Exsikkator (Typ: 300mm)
Höhe (metrisch) 288 mm