Beschreibung
ulliEckiges Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Medien/liliGL 45/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Material | Glas |
Menge | 1Each |
Halsausführung | 45 |
Closure Included | Ja |
Form | Quadratisch |
Produkttyp | Vierkant-Glasflaschen |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Dokumentation
Product Information
Product Guides
Zubehörliste
DateigrößeVersion: 52.9 kB
Zubehörliste
DateigrößeVersion: 86 kB
Zubehörliste
DateigrößeVersion: 89.1 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Glasflasche >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur