missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Glasflasche
12.80 € - 22.95 €
Spezifikation
Beschichtung | Ohne Beschichtung |
---|---|
Farbe | Bernsteinfarben |
Material | Bernsteinfarbiges Glas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10555132
|
Poulten Graf™
9 70002 |
250 mL |
12.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10229761
|
Poulten Graf™
9 70006 |
1000 mL |
22.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Ohne Beschichtung | |
Bernsteinfarben | |
Bernsteinfarbiges Glas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts