Learn More
RETSCH Glasperlen für Mühlen
Zur Verwendung mit MM 200-Schwingmühlen.
Marke:  RETSCH 22.222.0001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10069270
  • 75.40 € / 500 Gramm
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für den Aufbruch biologischer Zellen
Spezifikation
Spezifikation
Perlen
0.10 bis 0.25 mm
500 g
Glas
Mischermühle MM 200