Learn More
Hecht Karl™ Glaskugeln
Aus klarem, geschliffenem Glas. Karl Hecht™ Glasperlen eignen sich als Siedesteinchen, Mischperlen oder für Destillationssäulen.
24.91 € - 33.58 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10439411
|
Hecht Karl™
41401001 |
1 mm |
33.58 €
1 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10359111
|
Hecht Karl™
41401002 |
2 mm |
27.30 €
1 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10073681
|
Hecht Karl™
41401004 |
4 mm |
24.91 €
1 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10699421
|
Hecht Karl™
41401006 |
6 mm |
25.07 €
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die runden, massiven Perlen aus geschliffenem Glas eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.Spezifikation
Ball | |
Glas | |
1 kg/Packung |