Learn More
Ansell™ Gladiator™ Schwere grüne Immersionshandschuhe der Serie 16-500 aus Naturlatex Artikelnummer.: 12630772
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ Gladiator™ Schwere grüne Immersionshandschuhe der Serie 16-500 aus Naturlatex
Artikelnummer. 12630772 Alle ansehen Ansell Produkte
8
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Artikelnummer. 12630772
Marke: Ansell™ 16500080
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Handhabung von Gläsern bei leichter bis mittelschwerer Beanspruchung entwickelt. Die Crinkle-Oberfläche bietet eine ausgezeichnete Nass- und Trockenhaftung auf rutschigen Oberflächen und schützt die Hand vor scharfen Kanten.
  • Ergonomisch geformt, um der natürlichen Form der Hand zu folgen. Die natürlichere Handschuhform sorgt für eine bessere Passform und einen sichereren Griff.
  • Gute Polsterung, gute Schnittfestigkeit, bequemer.
  • Knittrige Oberfläche für mehr Griffigkeit auf rutschigen Flächen und Schutz vor scharfen Kanten
  • Naturkautschuk-Beschichtung
  • Cut-and-Sewn-Aufbau
  • Interlock-Einlage aus Baumwolle
  • Zu 3/4 getauchte Oberfläche
  • Strickbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Coating Material Naturlatex
Latex Free Nein
Produkttyp Schwere Handschuhe
Größe 8
Modell 16-500
Farbe der Handschuhstulpe Grün
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidung Interlock-Baumwolle
Menge 12 Paare
Beständig gegen Gute Polsterung, gute Schnittfestigkeit
Serie 16-500
Name des Produkts
Ansell™ Gladiator™ Schwere grüne Immersionshandschuhe der Serie 16-500 aus Naturlatex >