Learn More
GL 45-Schraubverschluss für Pyrex GL 45-Medien-Laborflasche
Mit einem Doppelschlauchverbinder lassen sich GL 45-Medienflaschen mit flexiblen Schläuchen verbinden. Der Doppelschlauchverbinder mit GL 45-Schraubverschluss für Pyrex™ GL 45-Medien-Laborflaschen erhält die Sterilität Ihrer Lösungen.
Marke: Pyrex 4537/06
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen mit Schlauchverbindungsstücken, die einen Anschluss von GL 45-Labormedienflaschen an flexible Schläuche ermöglichen
- Geeignet für den Gebrauch mit weichen, elastischen Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 6 bis 9 mm (wie Viton®, Tygon® oder andere Silikonschläuche)
- Flascheninhalte können mit einem optionalen Belüftungsverbindungsstück mit einem 0.2 μm-Spritzenfilter steril gehalten werden
- Die angewinkelten Verbindungsstücke oben vermeiden ein Abknicken der Schläuche
- Schraubverschlüsse können abgenommen werden, ohne dass die Schläuche entfernt werden müssen, da der Mittelteil unabhängig aufgehängt ist
- Temperaturbeständig bis 140 ºC
- Autoklavierbar
- Spülmaschinenfest
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
45 mm | |
GL45-Schraubverschluss |
6 bis 9 mm | |
Weicher elastischer Schlauch | |
Schraubengewinde-Verbinder |
Product information
DateigrößeVersion: 601.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GL 45-Schraubverschluss für Pyrex GL 45-Medien-Laborflasche > Gewindegröße: 45mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur