Learn More
Corning™ GL45 Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grau
Grün
Hellgrau
Violett
Zur Verwendung mit (Geräte):
Vorratsflasche
Anzahl pro Karton:
10 Kartons
20/Karton
Beschreibung
Dies sind verschiedene Größen und Arten von Schraubkappen für die Verwendung mit Vorratsflaschen.
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Hellgrau |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 20/Karton |
Anzahl pro Packung | 20/Packung |
Sterilität | Unsteril |
Gewindegröße (metrisch) | GL45 |
Verschlussfarbe | Hellgrau |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vorratsflasche |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ GL45 Schraubverschlüsse aus Polypropylen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur