Learn More
BOLA GL 2-Way Stopcocks
Artikelnummer. 10441112
Click to view available options
Verschlussgröße:
GL14
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10441112
Marke: BOLA E68414
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GL 2-Way Stopcocks PTFE, cylindrical stopcock plug and GL screw ports, Type: 2 way, straight bore
  • Two-way stopcock with straight bore and two connections with GL thread or three-way stopcock with L-shaped or T-shaped bore and three connections with GL thread.
  • Cylindrical stopcock plug for good tightness, stop valve with mark of flow direction.
  • Suitable for pressure up to max. 6 bar, or for vacuum.
  • Universal chemical resistance, the flowing product is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Länge (metrisch) 54 mm
Verschlussgröße GL14
Breite (metrisch) 20 mm
Zertifizierung/Konformität FDA