Learn More
Gilson™ PIPETMAN Neo Pipetten
Passend für die meisten Spitzenmarken. Gilson PIPETMAN™ Neo Pipetten sind die nächste Generation des PIPETMAN Classic™ mit geringeren Feder- und Ausstoßkräften.
Marke:  Gilson™ F144565
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10583724
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Überarbeiteter Spitzenabwurf und Abwurffedern verringern den benötigten Kraftaufwand beim Abwurf
  • Einzigartiger Abwurf-Clip ist sicher im Pipettengehäuse verankert und leiert auch nach vielfachem Gebrauch nicht aus
  • Griff aus PVDF verhindert eine Wärmeübertragung von der Hand auf die Pipette und ist beständig gegenüber aggressiven Chemikalien
  • Der Spitzenabwurf aus Edelstahl ist korrosionsbeständig und sorgt für einen gleichmäßigen Hub beim Abwurf
  • Farbkodierte Drucktaste zur besseren Größenerkennung
  • Einzigartiger Spitzenhalter sorgt für sicheren Halt der meisten Spitzenmarke
  • Die Spitzenabwurfvorrichtung der Modelle P2N und P10N verfügt über zwei unterschiedliche Positionseinstellungen, wodurch die Spitzentypen D10 (kurz) und DL10 (lang) verwendet werden können
Bestellinformation
Weitere Informationen zum verfügbaren Trade-In Programm erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Spezifikation
± 0.5, ± 0.8, ± 1.6 μl
D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST
1
Pipette
Ergonomisch
ISO 8655
P200N
Pipetman™ Neo™
20 bis 200 μl
Farbcodierte Drucktaste, PVDF-Griff, Edelstahl-Spitzenabwurf, Universal-Spitzenhalter
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN Neo Pipetten > Model P200N; Vol.: 20 - 200μL