Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ M Mehrkanalpipetten
Der motorisierte Kolben sorgt für nahezu konstantes Pipettieren unabhängig vom Anwender und minimiert Schmerzen durch einseitige Dauerbelastung (RSI-Syndrom)
Marke:  Gilson™ F81030
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15510510
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Motorisierter Kolben mit einstellbarer Drehzahl, die mit unterschiedlich dichten Lösungen kompatibel ist
  • Fest einstellbares Volumen zur Vermeidung von Ungenauigkeiten
  • Die farblich gekennzeichneten Drucktasten entsprechen den jeweiligen Spitzenpackungen
  • Servicealarm-Erinnerungen
  • Die einzigartige Konstruktion der Spitzenhalter sorgt für einen sicheren Sitz der meisten Spitzenmarken
  • Vier wichtige Pipettiermodi (Umkehr, Mischen, Wiederholen und Pipettieren), um Ihre Anwendung optimal zu unterstützen
  • Die Pipette kann während des Ladevorgangs verwendet werden, um Engpässe und Ausfallzeiten zu vermeiden
  • Konzipiert für gleichmäßigen Druck auf jeden Kolben, um eine konstante Befüllung aller Kanäle zu gewährleisten
  • Das leistungsfähige Pipettenkarussell fasst bequem bis zu 5 PIPETMAN M Pipetten auf einmal und belädt sie mit 80% ihrer Füllkapazität in weniger als einer Stunde
  • Gilson Trident und der einzigartige Abstandhalter verteilen die Abwurfkräfte gleichmäßig auf jede Spitze, wodurch die zum Abwerfen der Spitzen erforderliche Kraft reduziert wird
Spezifikation
Spezifikation
D200-, D300-, DF100ST-, DF200ST-, DF300ST-Spitzen
P12x200M
Pipetman™
20 bis 200 μl
1 Jahr
Yellow
12
Pipette
Ergonomisch