Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Mikrovolumen-Kit
Das Gilson™ PIPETMAN™ L Mikrovolumen-Kit wurde für Anwendungen in der Molekularbiologie entwickelt.
Marke: Gilson™ F167550
928.08 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das PIPETMAN L Mikrovolumen-Kit enthält den PIPETMAN P2L und P10L, ideal zum Pipettieren von Enzymen und Reagenzien und ein PIPETMAN P100L, geeignet für die Abgabe von wässrigen Flüssigkeiten mit mäßiger Viskosität und Dichte (Molekularbiologie, Immunologie usw.) in kleinen MengenInhalt des Kits:
- 3 PIPETMAN L Pipetten: P2L, P10L und P100L mit Gilson Zertifikaten
- 2 Gestelle mit PIPETMAN DIAMOND Spitzen mit zertifizierter Qualität: DL10 und D200
- 3 SINGLE™ Pipettenhalter
- 3 Spitzenabwürfe aus Kunststoff
- 1 Gilson Pipettieranleitung
- 1 Poster zur 2-Minuten-Inspektionen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Ergonomisch | |
1 | |
Unsteril | |
0,2 bis 100 μl | |
1 Jahr | |
37 cm | |
31 cm | |
12 cm |
Blau/weiß | |
Manuelle Luftverdrängungspipette | |
Polypropylen | |
Pipetman | |
Mikrovolumen-Kit | |
Manuelle Luftverdrängungspipette | |
14,57 in. | |
12,2 in. | |
4,72 in. | |
Zertifizierte Qualität |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ L Mikrovolumen-Kit > Mikrovolumen-Kit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur