Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L mechanische Pipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12396152 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Modell:
Gehäuse P20L
P1000L
P100L
P10L
P10 ml
P200L
P2L
P5000L
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
1 bis 10 ml
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
1 bis 10 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
500 bis 5000 μL
Genauigkeit:
± 0.1, ± 0.1, ± 0.2 μl
± 30, ± 40, ± 60 μl
±0.024, ±0.025, ±0.027, ±0.03 μl
± 0.025, ± 0.075, ± 0.1 μl
± 0.35, ± 0.4, ± 0.8 μl
± 0.5, ± 0.8, ± 1.6 μl
± 12, ± 15, ± 30 μl
± 3, ± 4, ± 8 μl
Enthält:
Kein Spitzenausstoßer
Spitzenabwurf aus Kunststoff
Spitzenaustoßer aus rostfreiem Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12396152
Marke: Gilson™ FA10008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vereint die legendäre Robustheit des PIPETMAN Classic™ einem neu konstruierten Pipettenkörper sowie einem hochmodernen Innenmechanismus und gewährleistet dadurch außergewöhnlichen Komfort und Spitzengenauigkeit. Gilson™ PIPETMAN™ L Mechanische Pipetten sind in 8 einkanaligen Ausführungen erhältlich, die einen Volumenbereich von 0.2 μl bis 10 ml abdecken.
Die mechanische Pipette vereint die legendäre Robustheit des PIPETMAN™ Classic mit einem neu konstruierten Pipettenkörper sowie einem hochmodernen Innenmechanismus für außergewöhnlichen Komfort und Genauigkeit. Erhältlich in 8 Einkanal-Modellen für den Volumenbereich von 0.2μ l bis 10 ml.
  • Durch das neue Design des Handgriffs liegt die Pipette sehr natürlich in der Hand des Anwenders und ist für jede Handgröße perfekt geeignet
  • Die patentierte Volumensperre verhindert ein Verstellen des Volumens während des Pipettierens
  • Der Abwurfknopf des Spitzenabwerfers ist verstellbar, somit können sowohl Rechts- als auch Linkshänder die Spitzen komfortabel abwerfen
  • Der 2D-Identifizierungscode sorgt für einfache Rückverfolgbarkeit von Produktinformationen
  • Die neue Kolbeneinheit trägt zu extrem verbesserten Kräften beim Pipettieren und Spülen der Pipette bei
  • Der neu gestaltete Spitzenabwerfer und der neue interne Mechanismus reduzieren die Spitzenabwurfkräfte um 50 %
Bestellinformation
Trade-In-Programm lieferbar, weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Fisher Scientific-Ansprechpartner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ± 30, ± 40, ± 60 μl
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Abgabegeschwindigkeit Anleitung
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Pipette Tip 1000 to 10,000 μL
Grifftyp Ergonomisch
Material Polypropylen
Modell P10 ml
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Pipetman™ L
Programmierbar Nein
Sterilität Unsteril
Typ Mechanische Pipette
Volumen (metrisch) 1 bis 10 ml
Fingerhandschuh Ergonomisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transport einer abgemessenen Flüssigkeitsmenge
Enthält Kein Spitzenausstoßer
Menge 1
Gewährleistung 1 Jahr
Länge (angloamerikanisch) 12,83 in.
Länge (metrisch) 32.6 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,33 in.
Breite (metrisch) 11 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,57 in.
Höhe (metrisch) 4 cm
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato