Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L mechanische Pipetten
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Modell:
Gehäuse P20L
P1000L
P100L
P10L
P10 ml
P200L
P2L
P5000L
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
1 bis 10 ml
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
1 bis 10 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
500 bis 5000 μL
Genauigkeit:
± 0.1, ± 0.1, ± 0.2 μl
± 30, ± 40, ± 60 μl
±0.024, ±0.025, ±0.027, ±0.03 μl
± 0.025, ± 0.075, ± 0.1 μl
± 0.35, ± 0.4, ± 0.8 μl
± 0.5, ± 0.8, ± 1.6 μl
± 12, ± 15, ± 30 μl
± 3, ± 4, ± 8 μl
Enthält:
Kein Spitzenausstoßer
Spitzenabwurf aus Kunststoff
Spitzenaustoßer aus rostfreiem Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die mechanische Pipette vereint die legendäre Robustheit des PIPETMAN™ Classic mit einem neu konstruierten Pipettenkörper sowie einem hochmodernen Innenmechanismus für außergewöhnlichen Komfort und Genauigkeit. Erhältlich in 8 Einkanal-Modellen für den Volumenbereich von 0.2μ l bis 10 ml.
- Durch das neue Design des Handgriffs liegt die Pipette sehr natürlich in der Hand des Anwenders und ist für jede Handgröße perfekt geeignet
- Die patentierte Volumensperre verhindert ein Verstellen des Volumens während des Pipettierens
- Der Abwurfknopf des Spitzenabwerfers ist verstellbar, somit können sowohl Rechts- als auch Linkshänder die Spitzen komfortabel abwerfen
- Der einzigartige 2D-Identifizierungscode sorgt für einfache Rückverfolgbarkeit von Produktinformationen
- Die neue Kolbeneinheit trägt zu einem extrem verminderten Krafteinsatz des Daumens beim Pipettieren und Spülen der Pipette bei
- Der neu gestaltete Spitzenabwerfer und der neue interne Mechanismus reduzieren die Spitzenabwurfkräfte um 50 %
Bestellinformation
Trade-In-Programm lieferbar, weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Fisher Scientific-Ansprechpartner.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 0.025, ± 0.075, ± 0.1 μl |
| Kompatible Spitzen | D10, DL10, DF10ST, DFL10ST Spitze |
| Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Rot |
| Abgabegeschwindigkeit | Anleitung |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST Spitze |
| Grifftyp | Ergonomisch |
| Material | Polypropylen |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering