Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Pipetten mit festem Volumen
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1000 μ l
5000 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Violett
Weiß/Blau
Modell:
F1000L
F100L
F10L
F1L
F200L
F20L
F250L
F25L
F2L
F300L
F400L
F5000L
F500L
F50L
F5L
Unit Size:
1 Stück
Description
- Verbesserte Griffgestaltung mit geringerem Gewicht und größerem Haken für intensive Anwender
- Die graduierte Abdeckung kann vom Anwender im Labor für dichte und viskose Flüssigkeiten nachjustiert werden (nach dem Zurücksetzen kann das neue Volumen nicht versehentlich geändert werden)
- Der untere Teil der Drucktaste ist blau gefärbt, so dass er leichter als feste Volumeneinstellung erkennbar ist
- Für einen bequemen Zugang zu den Serviceteilen ist die Pipette mit einem Gilson Spitzenabwurf ausgestattet
- 2D-Identifizierungscode für einfache Rückverfolgbarkeit. Die Rückverfolgbarkeit umfasst die Produktreferenznummer, das Herstellungsdatum, die Seriennummer und das Nennvolumen
- Der Abwurfknopf des Spitzenabwerfers ist verstellbar, somit können sowohl Rechts- als auch Linkshänder die Spitzen komfortabel abwerfen
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655, CE, GLP |
| Kompatible Spitzen | D200, DF100 Spitze |
| Verstellbarer Spitzenabstand | No |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Gelb |
| Abgabegeschwindigkeit | Anleitung |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit | D-200, DF100 Spitze |
| Grip Type | Ergonomisch |
| Material | Polypropylen |
| Show More |