Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Pipetten
Gewährleisten geringe Pipettier- und Spülkräfte. PIPETMAN™ Pipetten verfügen über einen klassischen Spitzenabwurf aus Metall oder Kunststoff.
Marke:  Gilson™ F144056P
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12396122
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Körper (Griff) aus PVDF minimiert die Erwärmung der Hand beim Pipettieren und ist beständig gegen aggressive Chemikalien
  • Direkte Volumenablesung mit Dezimalziffern vermeidet Fehler bei der Volumeneinstellung
  • Mit klassischem Spitzenabwerfer aus Metall oder Kunststoff lieferbar
  • Der aufsteckbare Abwerfer passt genau auf den Körper der Pipette und verhindert das Verrutschen über einen längeren Zeitraum
  • Neu gestaltete Dichtung, leichtere Abwurffeder und qualitativ hochwertiges Kolbenfett ermöglichen eine Pipettierkraft von hinunter bis zu 2 N
  • Qualitativ hochwertiges Kolbenfett
Modellspezifische Merkmale
  • Die Modelle P2G und P10G verfügen über Spitzenabwerfer mit zwei Positionen für die Verwendung mit D10 (kurzen) und DL10 (langen) Spitzen
Bestellinformation
Trade-In-Programm verfügbar. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Ansprechpartner vor Ort.
Spezifikation
Spezifikation
± 0.1, ± 0.1, ± 0.2 μl
No
Gelb
Reusable
Ergonomisch
P20G
Pipetman
Unsteril
2 bis 20 μl
D200, DF30ST Spitze
14,37 in.
12,01 in.
4,72 in.
Yellow
D200, DF30ST Spitze
Autoklavierbar
Anleitung
D-200, DF30ST Spitze
PVDF, Edelstahl
1
No
Pipette
Extrem geringe Pipettierkräfte, leichtes Design
Spitzenabwurf aus Kunststoff
36.5 cm
30.5 cm
12 cm
Zertifizierte Qualität