Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Pipetten
Gewährleisten geringe Pipettier- und Spülkräfte. PIPETMAN™ Pipetten verfügen über einen klassischen Spitzenabwurf aus Metall oder Kunststoff.
Marke: Gilson™ F144059P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Körper (Griff) aus PVDF minimiert die Erwärmung der Hand beim Pipettieren und ist beständig gegen aggressive Chemikalien
- Direkte Volumenablesung mit Dezimalziffern vermeidet Fehler bei der Volumeneinstellung
- Mit klassischem Spitzenabwerfer aus Metall oder Kunststoff lieferbar
- Der aufsteckbare Abwerfer passt genau auf den Körper der Pipette und verhindert das Verrutschen über einen längeren Zeitraum
- Neu gestaltete Dichtung, leichtere Abwurffeder und qualitativ hochwertiges Kolbenfett ermöglichen eine Pipettierkraft von hinunter bis zu 2 N
- Qualitativ hochwertiges Kolbenfett
Modellspezifische Merkmale
- Die Modelle P2G und P10G verfügen über Spitzenabwerfer mit zwei Positionen für die Verwendung mit D10 (kurzen) und DL10 (langen) Spitzen
Bestellinformation
Trade-In-Programm verfügbar. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Ansprechpartner vor Ort.
Spezifikation
± 3, ± 4, ± 8 μl | |
No | |
Blau | |
Reusable | |
Ergonomic | |
P1000G | |
Pipetman | |
Non-sterile | |
100 bis 1000 μl | |
D200, D300, DF100ST Spitze | |
14.37 in. | |
12.01 in. | |
4.72 in. | |
Blue |
D200, D300, DF100ST SPITZE | |
Autoclavable | |
Anleitung | |
D-200, D-300, DF100ST Tip | |
Edelstahl und PVDF | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Extrem geringe Pipettierkräfte, leichtes Design | |
Spitzenabwurf aus Kunststoff | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm | |
Certified Quality |