Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Pipetten
Gewährleisten geringe Pipettier- und Spülkräfte. PIPETMAN™ Pipetten verfügen über einen klassischen Spitzenabwurf aus Metall oder Kunststoff.
Marke: Gilson™ F144054P
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24000kg
Beschreibung
- Der Körper (Griff) aus PVDF minimiert die Erwärmung der Hand beim Pipettieren und ist beständig gegen aggressive Chemikalien
- Direkte Volumenablesung mit Dezimalziffern vermeidet Fehler bei der Volumeneinstellung
- Mit klassischem Spitzenabwerfer aus Metall oder Kunststoff lieferbar
- Der aufsteckbare Abwerfer passt genau auf den Körper der Pipette und verhindert das Verrutschen über einen längeren Zeitraum
- Neu gestaltete Dichtung, leichtere Abwurffeder und qualitativ hochwertiges Kolbenfett ermöglichen eine Pipettierkraft von hinunter bis zu 2 N
- Qualitativ hochwertiges Kolbenfett
Modellspezifische Merkmale
- Die Modelle P2G und P10G verfügen über Spitzenabwerfer mit zwei Positionen für die Verwendung mit D10 (kurzen) und DL10 (langen) Spitzen
Bestellinformation
Trade-In-Programm verfügbar. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Ansprechpartner vor Ort.
Spezifikation
± 0.024, ± 0.025, ± 0.03 μl | |
No | |
Orange | |
Reusable | |
Ergonomic | |
P2G | |
Pipetman | |
Non-sterile | |
0.2 bis 2 μl | |
D10, DL10, DF10ST, DFL10ST Spitze | |
14.37 in. | |
12.01 in. | |
4.72 in. | |
Orange |
D10, DL10, DF10ST, DFL10ST Spitze | |
Autoclavable | |
Manual | |
D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST Tip | |
Edelstahl und PVDF | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Extrem geringe Pipettierkraft, niedriges Gewicht | |
Spitzenabwurf aus Kunststoff | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm | |
Certified Quality |