Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Pipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12336132 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Lachsfarben
Orange
Rot
Violett
Modell:
Gehäuse P1000G
P10 ml G
P1000G
P100G
P10G
P200G
P20G
P2G
P5000G
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
1 bis 10 μl
1 bis 10 ml
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
500 bis 5000 μL
Enthält:
Kein Ausstoßer
Spitzenabwurf aus Kunststoff
Spitzenaustoßer aus rostfreiem Stahl
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 12336132
Brand: Gilson™ F144058P
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Gewährleisten geringe Pipettier- und Spülkräfte. PIPETMAN™ Pipetten verfügen über einen klassischen Spitzenabwurf aus Metall oder Kunststoff.
  • Der Körper (Griff) aus PVDF minimiert die Erwärmung der Hand beim Pipettieren und ist beständig gegen aggressive Chemikalien
  • Direkte Volumenablesung mit Dezimalziffern vermeidet Fehler bei der Volumeneinstellung
  • Mit klassischem Spitzenabwerfer aus Metall oder Kunststoff lieferbar
  • Der aufsteckbare Abwerfer passt genau auf den Körper der Pipette und verhindert das Verrutschen über einen längeren Zeitraum
  • Neu gestaltete Dichtung, leichtere Abwurffeder und qualitativ hochwertiges Kolbenfett ermöglichen eine Pipettierkraft von hinunter bis zu 2 N
  • Qualitativ hochwertiges Kolbenfett
Modellspezifische Merkmale
  • Die Modelle P2G und P10G verfügen über Spitzenabwerfer mit zwei Positionen für die Verwendung mit D10 (kurzen) und DL10 (langen) Spitzen
Order Info
Trade-In-Programm verfügbar. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Ansprechpartner vor Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Genauigkeit ± 0.5, ± 0.8, ± 1.6 μl
Kompatible Spitzen D200, D300, DF100ST SPITZE
Verstellbarer Spitzenabstand No
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Abgabegeschwindigkeit Anleitung
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit D-200, D-300, DF100ST Spitze
Grifftyp Ergonomisch
Material PVDF, Edelstahl
Modell P200G
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Pipetman
Programmierbar No
Sterilität Unsteril
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 20 bis 200 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extrem geringe Pipettierkräfte, leichtes Design
Zur Verwendung mit (Geräte) D200, D300, DF100ST Spitze
Enthält Spitzenabwurf aus Kunststoff
Menge 1
Gewährleistung 3 Years
Abmessungen (L x B x H) 318 x 108 x 38 mm
Länge (angloamerikanisch) 14,37 in.
Länge (metrisch) 36.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12,01 in.
Breite (metrisch) 30.5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,72 in.
Höhe (metrisch) 12 cm
Gewicht (angloamerikanisch) .44 lb
Gewicht (metrisch) .2 kg
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität