Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Spitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4330374 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,1 bis 20 μl
100 bis 1000 μl
100 bis 1200 μl
2 bis 200 μl
20 bis 300 μl
Packungsgröße:
10000 Stück
Artikelnummer. 12571087
Marke: Gilson™ F161110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleistet eine optimale Leistungsfähigkeit der PIPETMAN Pipetten über den gesamten Volumenbereich. Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Spitzen sind vollständig autoklavierbar.
  • Die optimierte Geometrie und das Material aus reinem Polypropylen sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
  • Aufgrund der Herstellung in einem Reinraum sind sie frei von Verunreinigungen
  • Garantierte Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labortisch
  • Dank der feinen Graduierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
  • Nur geringer Kraftaufwand beim Aufstecken der Spitzen erforderlich
  • Einfache Identifizierung durch farbkodierte Verpackung
  • Die Großpackungen sind mit einem manipulationssicheren Streifen versiegelt, den man leicht öffnen kann
  • Die Großpackungen sind durch Schnellverschlussstreifen verschließbar, um Kontaminationen und dem Verlust von Spitzen vorzubeugen
  • Jede EcoPack Packung enthält 10,000 Spitzen (10 Beutel mit je 1000 Spitzen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 100 bis 1200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell D1200
Länge (angloamerikanisch) 15,63 in.
Länge (metrisch) 39.7 cm
Außendurchmesser (metrisch) .03 in
Format In Beuteln
Spitzenform Universal
Menge 10000
Produkttyp Pipettenspitzen
Farbcode Blau
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman
Skala Ja
Produktlinie Pipetman Ecopack
Material Polypropylen
Graduierungen 100 μL, 1000 μL