Learn More
Gilson™ PIPETMAN Classic™ Pipetten
GREENER_CHOICE
Die dry seal Technologie gewährleistet Luftdichtigkeit. Gilson™ PIPETMAN Classic™ Pipetten sind individuell kalibriert und werden mit einem Leistungsprüfungsbericht geliefert.
Marke:  Gilson™ F144801
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10635313
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständig einstellbare Luftverdrängungspipette mit digitaler Anzeige des ausgewählten Volumens (Volumeter)
  • Der Spitzenhalter und Spitzenejektor sind autoklavierbar, sodass Kreuzkontaminationen vermieden werden.
  • Jede Pipette hat eine eingravierte Identifikationsnummer zur Rückverfolgbarkeit.
Bestellinformation
Trade-In-Programm verfügbar. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Spezifikation
± 0.024, ± 12 μl
Nein
Orange
Wiederverwendbar
Polypropylen
1
Nein
Pipette
PCR, DNA-Sequenzierung
36.5 cm
30.5 cm
12 cm
Zertifizierte Qualität
D10, DL10, DF10ST, DFL10ST
Spitzenhalter und Spitzenabwerfer
Anleitung
Ergonomisch
P2
Pipetman™ Classic™
Unsteril
0,2 bis 2 μl
14,37 in.
12,01 in.
4,72 in.
Orange