Learn More
Gilson™ PIPETMAN Classic™ Pipetten
Die dry seal Technologie gewährleistet Luftdichtigkeit. Gilson™ PIPETMAN Classic™ Pipetten sind individuell kalibriert und werden mit einem Leistungsprüfungsbericht geliefert.
Marke: Gilson™ F123600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vollständig einstellbare Luftverdrängungspipette mit digitaler Anzeige des ausgewählten Volumens (Volumeter)
- Der Spitzenhalter und Spitzenejektor sind autoklavierbar, sodass Kreuzkontaminationen vermieden werden.
- Jede Pipette hat eine eingravierte Identifikationsnummer zur Rückverfolgbarkeit.
Bestellinformation
Trade-In-Programm verfügbar. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
± 0.1, ± 5 μl | |
Nein | |
Orange | |
Wiederverwendbar | |
Polypropylen | |
1 | |
Nein | |
Pipette | |
Dispensieren von kleinen Mengen wässriger Flüssigkeiten von mittlerer Viskosität und Dichte (Molekularbiologie, Immunologie) | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm | |
Zertifizierte Qualität |
D200, DF30ST | |
Spitzenhalter und Spitzenabwerfer | |
Anleitung | |
Ergonomisch | |
P20 | |
Pipetman™ Classic™ | |
Unsteril | |
2 bis 20 μl | |
14,37 in. | |
12,01 in. | |
4,72 in. | |
Orange |