Learn More
Gilson™ MICROMAN™ Direktverdrängungspipetten
Zum hochpräzisen Pipettieren problematischer Flüssigkeiten und mit wirksamem Schutz vor einer Kreuzkontamination. Gilson™ MICROMAN™ Direktverdrängungspipetten gewährleisten eine 3- bis 4-fach höhere Leistung beim Pipettieren viskoser oder flüchtiger Flüssigkeiten als Luftverdrängungspipetten.
Marke: Gilson™ F148505
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Kolben befindet sich innerhalb der Spitze oder Kapillare, wodurch eine Kontamination der Pipette verhindert wird
- Farbkodierte Drucktaste zum einfachen Erkennen der verschiedenen Modelle
- Durch die Dual-Funktion der Drucktaste können die Kapillarkolben ebenfalls abgeworfen werden
- Bequemer Griff aus PVDF ist aggressiven Chemikalien gegenüber resistent
- Genaues Pipettieren von Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck, ohne dass es zum Auslaufen oder einer Degradation der Spitze kommt
- M10 und M100 Modelle sind vollständig autoklavierbar
Spezifikation
C250 | |
M250 | |
Direktverdrängungspipette | |
Pipettierung von viskosen und dichten Flüssigkeiten |
Autoklavierbar | |
1 | |
50 bis 250 μl |