Learn More
Gilson™ MICROMAN™ Direktverdrängungspipetten
Zum hochpräzisen Pipettieren problematischer Flüssigkeiten und mit wirksamem Schutz vor einer Kreuzkontamination. Gilson™ MICROMAN™ Direktverdrängungspipetten gewährleisten eine 3- bis 4-fach höhere Leistung beim Pipettieren viskoser oder flüchtiger Flüssigkeiten als Luftverdrängungspipetten.
Marke:  Gilson™ F148504
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10561283
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Kolben befindet sich innerhalb der Spitze oder Kapillare, wodurch eine Kontamination der Pipette verhindert wird
  • Farbkodierte Drucktaste zum einfachen Erkennen der verschiedenen Modelle
  • Durch die Dual-Funktion der Drucktaste können die Kapillarkolben ebenfalls abgeworfen werden
  • Bequemer Griff aus PVDF ist aggressiven Chemikalien gegenüber resistent
  • Genaues Pipettieren von Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck, ohne dass es zum Auslaufen oder einer Degradation der Spitze kommt
  • M10 und M100 Modelle sind vollständig autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
C100
M100
Direktverdrängungspipette
Pipettierung von viskosen und dichten Flüssigkeiten
Autoklavierbar
1
10 bis 100 μl