Learn More
Gilson™ MICROMAN™ Direktverdrängungspipetten
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
1 bis 10 μl
20 bis 50 μl
3 bis 25 μl
50 bis 250 μl
Modell:
M10
M100
M1000
M25
M250
M50
Kompatible Spitzen:
C10
C100
C1000
C25
C250
C50
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der Kolben befindet sich innerhalb der Spitze oder Kapillare, wodurch eine Kontamination der Pipette verhindert wird
- Farbkodierte Drucktaste zum einfachen Erkennen der verschiedenen Modelle
- Durch die Dual-Funktion der Drucktaste können die Kapillarkolben ebenfalls abgeworfen werden
- Bequemer Griff aus PVDF ist aggressiven Chemikalien gegenüber resistent
- Genaues Pipettieren von Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck, ohne dass es zum Auslaufen oder einer Degradation der Spitze kommt
- M10 und M100 Modelle sind vollständig autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatible Spitzen | C50 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | M50 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Typ | Direktverdrängungspipette |
| Volumen (metrisch) | 20 bis 50 μl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pipettierung von viskosen und dichten Flüssigkeiten |