Learn More
Gilson™ MICROMAN Kolben mit Kapillaren
Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E Pipetten hergestellt, sorgen Gilson™ MICROMAN™ E Kapillarkolben für reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse, selbst bei besonders dickflüssigen oder flüchtigen Flüssigkeiten. Lieferbar in zahlreichen Volumen und Formen, sowohl steril als auch in Standardversionen, für jeden Bedarf das perfekt passende Produkt.
Marke: Gilson™ F148712
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Empfohlen für reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse mit äußerst viskosen und flüchtigen Flüssigkeiten.
- Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E Pipetten entwickelt.
- Zahlreiche Volumina und Ausgestaltungen zur präzisen Erfüllung unterschiedlicher Ansprüche erhältlich, sowohl sterilisiert als auch standardmäßig.
Spezifikation
3 bis 25 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
10,71 in. | |
Box | |
576 Pk. | |
Single-use | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
klar | |
Gehäuse M25E | |
86.2 mm | |
Kiste | |
Kapillarkolben | |
Gilson, Microman | |
Zertifizierte Qualität |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ MICROMAN Kolben mit Kapillaren > Typ:CP25ST; Modell:M25E; Menge/Box:576; 3 bis 25 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur