Learn More
Gilson™ MICROMAN Kolben mit Kapillaren
Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E Pipetten hergestellt, sorgen Gilson™ MICROMAN™ E Kapillarkolben für reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse, selbst bei besonders dickflüssigen oder flüchtigen Flüssigkeiten. Lieferbar in zahlreichen Volumen und Formen, sowohl steril als auch in Standardversionen, für jeden Bedarf das perfekt passende Produkt.
Marke: Gilson™ F148014
408.94 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Empfohlen, wenn es auf reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse ankommt, selbst bei besonders dickflüssigen oder flüchtigen Flüssigkeiten.
- Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E-Pipetten hergestellt.
- Lieferbar in zahlreichen Volumen und Formen, sowohl steril als auch in Standardversionen, für jeden Bedarf das perfekt passende Produkt.
Spezifikation
50 bis 250 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
10,31 in. | |
Box | |
960 Pk. | |
Ja | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
klar | |
CP250 | |
86.45 mm | |
Kiste | |
Kapillarkolben | |
Gilson, Microman | |
Zertifizierte Qualität |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
20Stunden
7Minuten
0Sekunden
40Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
7Stunden
7Minuten
0Sekunden
40 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
37Stunden
7Minuten
0Sekunden
40