Learn More
Gilson™ MICROMAN Kolben mit Kapillaren
GREENER_CHOICE
Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E Pipetten hergestellt, sorgen Gilson™ MICROMAN™ E Kapillarkolben für reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse, selbst bei besonders dickflüssigen oder flüchtigen Flüssigkeiten. Lieferbar in zahlreichen Volumen und Formen, sowohl steril als auch in Standardversionen, für jeden Bedarf das perfekt passende Produkt.
Marke:  Gilson™ F148114
66.16 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10163522
  • 78.10 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Empfohlen, wenn es auf reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse ankommt, selbst bei besonders dickflüssigen oder flüchtigen Flüssigkeiten.
  • Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E-Pipetten hergestellt.
  • Lieferbar in zahlreichen Volumen und Formen, sowohl steril als auch in Standardversionen, für jeden Bedarf das perfekt passende Produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 bis 250 μl
Unsteril
Autoklavierbar
4,25 in.
Box
200 Pk.
Single-use
Polypropylen
Ungefiltert
klar
CP250
86.45 mm
Kiste
Kapillarkolben
Gilson, Microman
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gilson™ MICROMAN Kolben mit Kapillaren > Typ: CP250; Menge/Karton: 200; 50 bis 250 μl