Learn More
Gilson™ Leere Racks für Pipettenspitzen
Für lose Gilson Diamond Spitzen. Gilson™ Tip Leergestelle für Pipettenspitzen sind dank ihrer Farbcodierung besonders anwenderfreundlich.
Marke: Gilson™ F171402
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Vollständig autoklavierbar
- Aus Polypropylen
Spezifikation
Leeres Gestell | |
Blue/Green | |
Polypropylen | |
Yes, Interlocking | |
20 bis 300 μl D300 Pipettenspitzen | |
3,66 in. | |
4,88 in. |
Autoklavierbar | |
Pipettenspitzen (20 bis 300 μl D300) | |
Rechteckig | |
Unsteril | |
9.3 cm | |
5,28 in. |