Learn More
Gilson™ Leere Racks für Pipettenspitzen
Für lose Gilson Diamond Spitzen. Gilson™ Tip Leergestelle für Pipettenspitzen sind dank ihrer Farbcodierung besonders anwenderfreundlich.
Marke: Gilson™ F171202
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vollständig autoklavierbar
- Aus Polypropylen
Spezifikation
Leeres Gestell | |
Rot | |
Polypropylen | |
Ja, Verriegelung | |
Diamond-Spitzen | |
3,66 in. | |
4,88 in. |
Autoklavierbar | |
Pipettenspitzen (0,1 bis 10 μl DL10) | |
Rechteckig | |
Unsteril | |
9.3 cm | |
5,28 in. |