Learn More
Gilson™ DistriTips™ Spritzen
Der Einsatz des Gilson™ Pipettiersystems gewährleistet höchste Genauigkeit. Gilson™ DistriTips™ Spritzen bestechen durch einen Aliquotiervolumenbereich von 1 μl bis 1.25 ml
Marke: Gilson™ F164110
51.91 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Mit Nivellierungsanzeige
- Lieferbar als standardmäßige oder als sterilisierte (ST) Form, in 50er-Kisten
- Zertifiziert als frei von RNase, DNase, DNA, RNA und Protease
- Ohne Farbstoffe, daher besteht keine Gefahr für eine Kontamination durch deren Bestandteile
- Nur drei Spritzen werden für eine Abdeckung von 1 μl bis 1.25 ml benötigt
- Jede Spritze kann mehr als 100 Aliquote dosieren
- Ideal für präzise Aliquote
- Kann mit viskosen und flüchtigen Lösungen verwendet werden
- Einzeln verpackt
Specifications
10 bis 125 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
1,00 μl | |
93.5 mm | |
Viskose, flüchtige Lösungen | |
Großpackung | |
DistriTips™ Spritze | |
DistriTips |
Ungefiltert | |
klar | |
1250 μl Mini | |
3,7 in. | |
Keine Spurenmetalle | |
Großpackung | |
50 Packungen | |
DISTRIMAN Mehrfachdispenser | |
Polypropylen |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
8Stunden
17Minuten
54Sekunden
30 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
25Stunden
17Minuten
54Sekunden
30
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.