Learn More
Gilson™ Zubehör für PIPETMAN™ Komplett-Pipettiersystem – Trio™ Pipettenständer
GREENER_CHOICE
Product Code. 10719714 Shop All Gilson Products
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Hält 3 Gilson-Pipetten
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 10719714
Brand: Gilson™ F161405
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die tragbaren Pipettenständer können drei Pipetten aufnehmen
  • Einteiliger, durchsichtiger Ständer für die unkomplizierte und sichere Aufbewahrung von Gilson-Pipetten
  • Da das Gestell durchsichtig ist, bleiben dahinterstehende Gegenstände weiterhin sichtbar
  • Geeignet für Abzugsschränke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung 1x Trio pipette stand
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit Pipetten
Material Polypropylen
Typ Pipette Holder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hält 3 Gilson-Pipetten
Zur Verwendung mit (Geräte) PIPETMAN™ Pipettier-Komplettsystem
Enthält 1x Trio pipette stand
Verpackungsart Box
Menge 1
Abmessungen (L x B x H) 140 X 150 X 286 mm
Länge (angloamerikanisch) 5.5 in
Länge (metrisch) 140 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.9 in
Breite (metrisch) 150 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11.3 in
Höhe (metrisch) 286 mm
Gewicht (angloamerikanisch) .31 lb
Gewicht (metrisch) 832 g