Learn More
Gibco™ Trypsin-EDTA (0,25%), phenolrot
Hergestellt aus Trypsin-Pulver, einer bestrahlten Mischung aus Proteasen, die aus Schweinepankreas gewonnen wurden
Marke: Gibco™ 25200072
83.62 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.58000kg
Beschreibung
Aufgrund seiner stark Protein-spaltenden Wirkung wird Trypsin weithin zur Zelldissoziation, für Routineanwendungen bei der Zellkulturpassage und zur Dissoziation von Primärgewebe verwendet. Die für die Dissoziation erforderliche Trypsin-Konzentration variiert je nach Zellart und experimentellen Anforderungen.
- Lösungen werden auf pH-Wert, Osmolalität, Sterilität und Wirkungsfähigkeit getestet.
- Rohmaterialien werden für die E-Beam-Bestrahlung verifiziert und auf Kontamination durch Endotoxin, PPV, PCV 1/2, Mykoplasmen, Bakterien, Pilze und Viren getestet sowie multiplen Aktivitätsassays, Aschen- und Feuchtigkeitsanalysen unterzogen
- Verfügbare dokumentierte Rückverfolgbarkeit umfasst die Rückverfolgbarkeit von Chargen, Zertifikate über den tierischen Ursprung, Chargenanalysen, Bestrahlungszertifikate, eine Übersicht über virale Inaktivierung sowie entsprechende Nachweise über die Herkunft von Rohstoffen und Materialien.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert
Spezifikation
EDTA | |
Säugetierzellen | |
1X | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
Phenolrot, EDTA | |
270 bis 320 mOsm/kg | |
Gibco™ | |
Nasseis | |
In-vitro-Bioassay |
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C Versandbedingungen: Nasseis Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Nachhaltige Verpackung | |
7,1 bis 8 | |
500 ml | |
Tierischen Ursprungs |
Sicherheit und Handhabung
- Trypsin, 0.25% (1X) with EDTA 4Na, liquid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: trypsin
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.