Learn More
Gibco™ Sf-900™ II SFM
Optimiert für Wachstum und Erhaltung von Spodoptera frugiperda (Sf-9 und Sf-21) Zellen
103.00 € - 858.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
---|---|
Zelllinie | Sf21, Sf9 |
Zelltyp | Insektenzelle |
Klassifikation | Protein-frei, Serum-frei, Serum-frei |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11560366
|
Gibco™
10902096 |
500 ml |
103.00 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10227402
|
Gibco™
10902088 |
1.000 ml |
176.00 €
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10003502
|
Gibco™
10902104 |
6 x 1 l |
858.00 €
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Sf-900 II SFM ist ein serumfreies, proteinfreies Medium für die Großserienproduktion rekombinanter Proteine, die mit dem Baculovirus-Expression-Vektorsystem (BEVS) exprimiert werden. Dieses Medium ist für Suspensions- und Monolayer-Kulturmethoden geeignet und unterstützt das Wachstum von Lepidopteran-Zelllinien.
- Überragendes langfristiges und hochdichtes Wachstum
- Optimiert für die Produktion rekombinanter Proteine
- Serum-freie, Protein-freie und gebrauchsfertige Formulierung
- Skalierbar in Bioreaktoren
Bioproduktion, Zellkultur, Insektenzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Virusimpfstoffproduktion
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Insektenzelle | |
Flüssig | |
serumfrei | |
Nachhaltige Verpackung | |
S. frugiperda, Spodoptera frugiperda |
Sf21, Sf9 | |
Protein-frei, Serum-frei, Serum-frei | |
Serumfreies Medium (SFM) für Insektenzellen | |
Glutamin | |
Gibco™, Sf-900™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.