Learn More
Gibco™ Schneider's Drosophila-Medium
Modifiziert mit L-Glutamin und Natriumbikarbonat
133.00 € - 1158.00 €
Spezifikation
Zelltyp | Insektenzelle |
---|---|
Form | Flüssig |
Produkttyp | Schneider's Drosophila-Medium |
Mit Additiven | Glutamin |
Ohne Additive | Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11590576
|
Gibco™
21720024 |
500 mL |
133.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15372382
|
Gibco™
21720001 |
10 x 500 mL |
1158.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Schneider's Drosophila Medium wurde ursprünglich für das Wachstum von S2-Zellen der Taufliege Drosophila melanogaser entwickelt. Schneider's Drosophila Medium kann zudem für Kulturen mit anderen Dipteran-Zelllinien verwendet werden. Dieses Medium eignet sich für transiente oder stabile Transfektionen sowie eine Massenherstellung von Proteinen in S2-Zellen.
Rezeptur
- Enthält einzigartige Komponenten, die für S2-Zellkulturen erforderlich sind, einschließlich Apfelsäure, Fumarsäure, α-Ketoglutarsäure, Bernsteinsäure und Trehalosezucker.
- Wird vor der Verwendung häufig mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS) ergänzt
- Erfordert CO in der Umgebung2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Zellkultur, Drosophila S2 Zellkultur, Insektenzellkultur
Compliance
Gibco Schneider's Drosophila Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
Spezifikation
Insektenzelle | |
Schneider's Drosophila-Medium | |
Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat |
Flüssig | |
Glutamin |