Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, ohne Glutamin, ohne Phenolrot
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Marke: Gibco™ 32404014
24.64 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspensionen und als Monolayer entwickelt. RPMI 1640 wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet eingestuft. Life Technologies bietet zahlreiche Gibco RPMI1640-Modifikationen für eine breite Palette von Zellkulturanwendungen.
- Modifiziert wie folgt: mit L-Glutamin, Phenolrot
- Enthält Reduktionsmittel Glutathion und hohe Vitaminkonzentrationen
- Enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, welche nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) enthalten sind
- Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Verwendet Natriumbikarbonat-Puffersystem (2,0 g/l) und erfordert daher eine 5–10%ige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco RPMI 1640 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien) hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Umgebungstemperatur. Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum. |
|
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Natriumhydrogencarbonat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
CO2 | |
Leukämische Zellen | |
1X | |
RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) | |
Steril gefiltert | |
Kein Glutamin, Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat | |
260 bis 300 mOsm/kg | |
500 mL |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.