Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES
GREENER_CHOICE
Ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer entwickelt
56.25 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Zelllinie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome
Zelltyp Leukämische Zellen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Supplementierung
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11569726
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
72400047
500 mL
56.25 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden.
  • Unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält.
  • Enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium oder Dulbecco's Modified Eagle Medium enthalten sind.
  • Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden
  • Modifiziert wie folgt: mit GlutaMAX™, Phenolrot, HEPES. RPMI 1640 Medium mit GlutaMAX Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und die Lebensfähigkeit und das Wachstum der Zellen verbessert
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.0 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Leukämische Zellen
1 X
RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Steril gefiltert
GlutaMAX, HEPES, Phenolrot
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Raumtemperatur
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Standard-Serumzugabe
Sterile-filtered
Ohne Natriumpyruvat
Gibco™, GlutaMAX™
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.