Learn More
Gibco™ Phytohämagglutinin, M-Typ (PHA-M)
Dieser Extrakt kann bei einer Konzentration von 1 bis 2 % v/v in mehreren mononukleären Säugerzellen die Blastogenese in vitro stimulieren.
Marke: Gibco™ 10576015
60.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus einem Rohextrakt der roten Kidneybohne Phaseolus vulgaris hergestellt
- Die Leistung jeder Charge wurde bei 1,5 % unter Verwendung von Lymphozyten aus peripherem Blut eines normalen erwachsenen Spenders überprüft, die 72 Stunden in Gibco™ RPMI 1640 Medium kultiviert und mit fötalem Kälberserum (FBS), Heparin, Antibiotika und L-Glutamin supplementiert wurden.
- Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert
Herstellung und Titration von Baculovirus, Zellkultur, Insektenzellkultur, Insekten-Expression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Trockeneis Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Trockeneis |
Säugetierzellen | |
Phytohämagglutinin | |
10 mL |