Learn More
Gibco™ PFHM-II Proteinfreies Hybridoma-Medium (Flüssigkeit)
Click to view available options
Menge:
1.000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Möglichkeit zur Unterstützung von Suspensions- und stationären Hybridomzellen und Myelomen
- Vollständige, gebrauchsfertige, serumfreie, proteinfreie Formulierung
- Möglichkeit zur Unterstützung von Suspensions- und stationären Hybridomzellen und Myelomen
- Gibco PFHM II ist für Kulturen rekombinanter Myelomlinien sowie für herkömmliche Hybridomzellen geeignet und ermöglicht hohe Zelldichten sowie die IgG-Produktion.
- Cholesterin-abhängige Kulturen wie NS0 erfordern die Hinzufügung von 250x Cholesterin-Lipid-Konzentrat
- Nachhaltige Verpackung
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco PFHM II wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York (USA), befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Hybridome |
| Klassifikation | Proteinfrei |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Hybridom-Medium |
| Serum Level | Serumfrei |
| Mit Additiven | Glutamin, Phenolrot |
| Produktlinie | Gibco |
| Menge | 1.000 mL |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
| Mehr anzeigen |