Learn More
Gibco™ Penicillin-Streptomycin (5.000 U/ml)
Artikelnummer. 11528876
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11528876
Marke: Gibco™ 15070063
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zur Prävention bakterieller Kontaminationen von Zellkulturen durch die effektive Kombinationswirkung auf grampositive und gramnegative Bakterien.
Das ursprünglich aus dem Pilz Penicillium gewonnene Penicillin wirkt direkt, indem es den Neuaufbau der bakteriellen Zellwand stört, sowie indirekt, indem es die Freisetzung von Enzymen auslöst, die die Zellwand verändern. Streptomycin wurde ursprünglich aus Streptomyces griseus isoliert. Es wirkt, indem es sich an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms anlagert, was zur Hemmung der Proteinsynthese und anschließendem Absterben anfälliger Bakterien führt.
  • Diese Lösung enthält 5000 Einheiten/ml Penicillin und 5000 μg/ml Streptomycin
Zellkultur, Säugetierzellkultur, primäre Zellkultur; T-Zellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C
Versandbedingungen: Trockeneis
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Konzentration 100X
Kulturtyp Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur
Form Flüssig
Produkttyp Antibiotikum
Sterilität Steril gefiltert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Prävention von Zellkulturkontaminationen
Menge 100 ml
Versandbedingung Trockeneis
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Thia-1-azabicyclo¢3.2.0!heptane-2-carboxylic acid, 3, 3-dimethyl-7-oxo-6-¢(phenylacetyl)amino!-¢2-