Learn More
Gibco™ Penicillin-Streptomycin (10.000 U/ml)
Artikelnummer. p-4918413
Click to view available options
Menge:
20 mL
100 mL
20 x 100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
20 Milliliter
20 Packungen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11568876
Marke: Gibco™ 15140148
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zur Prävention bakterieller Kontaminationen von Zellkulturen durch die effektive Kombinationswirkung auf grampositive und gramnegative Bakterien.
Das ursprünglich aus dem Pilz Penicillium gewonnene Penicillin wirkt direkt, indem es den Neuaufbau der bakteriellen Zellwand stört, sowie indirekt, indem es die Freisetzung von Enzymen auslöst, die die Zellwand verändern. Streptomycin wurde ursprünglich aus Streptomyces griseus isoliert. Es wirkt, indem es sich an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms anlagert, was zu einer Hemmung der Proteinsynthese und anschließendem Absterben anfälliger Bakterien führt.
  • Enthält 10.000 Einheiten/ml Penicillin
  • 10.000 μg/ml Streptomycin in einem 10 mM Citratpuffer (für die pH-Stabilität)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit
Tiefkühlprodukte: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Konzentration 100X
Form Flüssig
Produkttyp Antibiotikum
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Prävention von Zellkulturkontaminationen
Menge 20 mL
Versandbedingung Trockeneis
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin-Streptomycin, liquid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: streptomycin sulphate