Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,2
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4924958
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12549079
Marke: Gibco™ 20012027
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Balanced Salt Solution kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Gibco Phosphate-Buffered Saline (PBS), pH 7.2, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. It is designed to maintain a stable pH and osmotic balance, making it ideal for washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents.
  • Zum Ausspülen von Chelatoren aus Kulturen vor der Zelldissoziation ohne Calcium und Magnesium formuliert
  • Hergestellt ohne Calcium, Magnesium und Phenolrot
  • Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
  • Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Farbe Weiß
Konzentration 1x
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
pH 7,2
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Lösungstyp Phosphatgepufferte Salzlösung
Sterilität Steril gefiltert
Enthält Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalität 280 bis 320 mOsm/kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.