Learn More
Gibco™ PB-MAX™ Karyotypisierungsmedium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4924959
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10722057
Marke: Gibco™ 12557013
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Vollständig ergänztes Medium, das für die kurzfristige Kultur von Lymphozyten in peripherem Blut für zytogenetische Studien und In-vitro-Diagnostikverfahren entwickelt wurde
  • Gebrauchsfertige Zusammensetzung
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle
  • Klassische Formulierung
  • Nachhaltige Verpackung
Das gebrauchsfertige
1X Medium ist ein gefrorenes Medium, das nach dem Auftauen einsatzbereit ist. Es sind keine Zusätze erforderlich. Aufgetautes Medium kann bis zu 14 Tage lang bei 2 °C bis 8 °C gelagert werden.
Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Jede Charge wird von einem zertifizierten US-Referenz-Zytogenetiklabor auf ihre Leistung getestet, um eine gleichbleibend hohe Leistung zu gewährleisten. Periphere Blutlymphozyten von einem normalen erwachsenen Spender werden 72 Stunden lang im Gibco PB-MAX Karyotypisierungsmedium kultiviert, bevor der mitotische Index und die Auflösung von Chromosomenstreifen gemessen werden. Darüber hinaus wird jede Charge auf Sterilität, pH-Wert, Osmolalität und Mykoplasma getestet.
Klassische Zusammensetzung
Gibco PB-MAX Karyotypisierungsmedium ist ein optimiertes RPMI 1640-Medium, das mit fötalem Kälberserum (FBS), L-Glutamin und Phytohämagglutinin (PHA) ergänzt wird. Gibco PB-MAX Karyotypisierungsmedium basiert auf Formulierungen, die im Laborhandbuch des Verbands für zytogenetische Technologen für die Kultur der Lymphozyten im peripheren Blut für die zytogenetische Analyse referenziert werden.
Zellanalyse, Zellkultur, Zellproliferation, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Klinische, Klinische und Translationale Forschung, Zytogenetik, Karyotypisierung, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Karyotypisierungsmedium
Farbe Rot
Konzentration 1x
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellviabilität; Proliferation und -funktion; klinische und translationale Forschung; Säugetierzellkultur
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie PB-MAX
Menge 100 mL
Sterilität Steril gefiltert
Enthält L-Glutamin
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.