Learn More
Gibco™ Sf-900™ II SFM, no methionine, no cystine
Optimiert für Wachstum und Erhaltung von Spodoptera frugiperda (Sf-9 und Sf-21) Zellen
Marke: Gibco™ 21012026
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sf-900 II SFM (ohne Methionin und Cystin) ist ein serumfreies, proteinfreies Insektenzellkulturmedium, das für die Großserienproduktion von rekombinanten Proteinen optimiert ist, die mit dem Baculovirus-Expressionsvektorsystem (BEVS) exprimiert werden. Dieses Medium unterstützt das Wachstum anderer lepidopteraner Zelllinien.
- Überragendes langfristiges und hochdichtes Wachstum
- Optimiert für die Produktion rekombinanter Proteine
- Serum-freie, Protein-freie und gebrauchsfertige Formulierung
- Skalierbar in Bioreaktoren
Bioproduktion, Zellkultur, Insektenzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Virusimpfstoffproduktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Insektenzelle | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Gibco™, Sf-900™ | |
Raumtemperatur |
Sf21, Sf9 | |
Protein-frei, Serum-frei, Serum-frei | |
Serumfreies Medium (SFM) für Insektenzellen | |
Nachhaltige Verpackung | |
500 mL | |
S. frugiperda, Spodoptera frugiperda |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.