Learn More
Gibco™ Neomycin-Sulfat
Erzeugt durch Streptomyces fradiae
Marke: Gibco™ 21810031
Beschreibung
Polymyxin B-Sulfat wirkt, indem es sich an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms anlagert, was zu einer Hemmung der Proteinsynthese und anschließendem Absterben anfälliger Bakterien führt. Gibco Neomycin-Sulfat wird zur Prävention der Kontamination von Zellkulturen verwendet. Dieses Antibiotikum ist gegen gramnegative Bakterien sehr aktiv.
Zellkultur, Klonen, Drosophila S2-Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Umgebungstemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Pulver | |
Unsteril | |
100 g |
Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur | |
Antibiotikum | |
Auswahl der Bakterien | |
Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
- Neomycin Sulphate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Neomycin sulphate
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.