Learn More
Gibco™ MEM α, keine Nukleoside
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
Benötigt
Supplementierung
MEM α kann mit einer Vielzahl von Suspensions- und adhärenten Zellen von Säugetieren verwendet werden, einschließlich Keratinozyten, primäre Ratten-Astrozyten und menschliche Melanomzellen.
- Modifiziert wie folgt: Mit Phenolrot, L-Glutamin; ohne Ribonukleoside, Desoxyribonukleoside
- Modifikation des Minimum Essential Medium (MEM) mit nicht essenziellen Aminosäuren, Natriumpyruvat, Liponsäure, Vitamin B12, Biotin und Ascorbinsäure.
- Ohne Nukleoside zur Verwendung als Selektionsmedium für DG44 und andere DHFR-negative Zellen erhältlich
- Hergestellt mit Earle's Salzen
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten |
| Zelltyp | Primäre Ratten-Astrozyten |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | MEM α (Minimum Essential Medium α) |
| Serum Level | Standard-Serumzugabe |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Mit Additiven | Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat |
| Mehr anzeigen |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.