Learn More
Gibco™ MEM, ohne Glutamin, ohne Phenolrot
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15218384
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15218384
Marke: Gibco™ 51200046
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Supplementierung
Minimum Essential Medium ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien.
MEM kann mit einer Vielzahl von in Suspension befindlichen sowie von adhärenten Säugetierzellen, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten, verwendet werden. MEM wurde von Harry Eagle entwickelt und basiert auf seiner früheren Zusammensetzung des Basismediums Eagle (BME). Eine Reihe anderer Modifikationen von MEM folgten, darunter Glasgow's MEM, MEM α, DMEM und Temin's Modifikation.
  • Erhältlich mit Earle's Salzen für den Einsatz im CO2 Inkubator oder mit Hank's Salzen für den Einsatz ohne CO2
  • Modifiziert wie folgt: ohne L-Glutamin, HEPES, Phenolrot
  • Hergestellt mit Earle's Salzen
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten
Zelltyp Primäre Ratten-Astrozyten
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp MEM (Minimum Essential Medium)
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Geringe Glukosekonzentration
Ohne Additive Kein Glutamin, Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 500 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.