Learn More
Gibco™ Medium 199, Earle's Salze
Ursprünglich für Studien zum Nährstoffbedarf embryonaler Hühner-Fibroblasten entwickelt
20.71 € - 217.00 €
Spezifikation
Konzentration | 1X |
---|---|
Form | Flüssig |
Produkttyp | Medium 199 |
Sterilität | Steril gefiltert |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Nachhaltige Verpackung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15440554
|
Gibco™
11150059 |
500 mL | N/A | ||||||
11554426
|
Gibco™
31150030 |
500 ml |
217.00 €
5000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Medium 199 ist für Zellen vieler Spezies einsetzbar und eignet sich insbesondere für die Kultivierung nicht transformierter Zellen. Medium 199 ist weit verbreitet in der Virologie, bei der Impfstoffproduktion und zur In-vitro-Kultivierung primärer Explantate von Pankreasepithelzellen der Maus sowie Linsengewebe von Ratten. Modifiziert wie folgt: Mit Phenolrot, L-Glutamin, ohne HEPES
- Enthält einzigartige Bestandteile, einschließlich Adenin, Adenosin, Hypoxanthin, Thymin und zusätzliche Vitamine
- Erhältlich mit Earle's Salzen für den Einsatz im CO2 Inkubator oder mit Hank's Salzen für den Einsatz ohne CO2
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
1X | |
Medium 199 | |
Nachhaltige Verpackung | |
Gibco™ |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.