Learn More
Gibco™ Medium 199 (10X)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11310882
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11310882
Marke: Gibco™ 11825015
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ursprünglich für Studien zum Nährstoffbedarf embryonaler Hühner-Fibroblasten entwickelt
Medium 199 ist für Zellen vieler Spezies einsetzbar und eignet sich insbesondere für die Kultivierung nicht transformierter Zellen. Medium 199 ist weit verbreitet in der Virologie, bei der Impfstoffproduktion und zur In-vitro-Kultivierung primärer Explantate von Pankreasepithelzellen der Maus sowie Linsengewebe von Ratten. Life Technologies bietet zahlreiche Gibco Medium 199-Modifikationen für eine breite Palette von Zellkulturanwendungen an.
  • Enthält einzigartige Bestandteile, einschließlich Adenin, Adenosin, Hypoxanthin, Thymin und zusätzliche Vitamine
  • Erhältlich mit Earle's Salzen für den Einsatz im CO2 Inkubator oder mit Hank's Salzen für den Einsatz ohne CO2
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
  • Konzentrierte Formen von Gibco Medium 199 erfordern die Beigabe von Natriumbikarbonat, pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie Rattenepithel
Zelltyp Embryonale Hühner-Fibroblasten, Maus-Pankreasepithel und Ratten-Linsengewebe
Klassifikation Tierischen Ursprungs
Konzentration 10X
Form Flüssig
Produkttyp Medium 199
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Hoher Glukosegehalt, Phenolrot
Ohne Additive Kein Glutamin, Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat, Kein Natriumhydrogencarbonat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden. Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.